Documenti
AP180F
Sigma-Aldrich
Anticorpo di asino anti-IgG di capra, coniugato con FITC, preadsorbito
Chemicon®, from donkey
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
goat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine più abbondanti nel siero umano e il loro livello nel sangue di una persona adulta è pari a circa 8-17 mg/mL. Le IgG sono importanti per la difesa contro i microrganismi e vengono prodotte dai linfociti B come parte della risposta immunitaria adattativa. La molecola delle IgG ha due distinte funzioni: legarsi all′agente patogeno che ha indotto la risposta immunitaria e reclutare cellule e molecole in grado di eliminare l'antigene. La variabilità del pool delle IgG dipende da un meccanismo di ricombinazione somatica e si stima che, in ogni individuo e in un dato momento, il numero di varianti anticorpali a diversa specificità sia pari a 1011.
Specificità
IgG di capra
LUNGHEZZE D′ONDA: picco di assorbimento = 492 nm, picco di emissione = 520 nm.
Applicazioni
Rileva le IgG di pecora utilizzando questo anticorpo anti-IgG di pecora prodotto in asino, coniugato con FITC, preadsorbito e validato per l'uso in IF.
Stato fisico
Liofilizzato. Tampone = fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/mL di BSA e azoturo di sodio 0,5%.
RICOSTITUZIONE:
Ricostituire con 500 μL di acqua distillata sterile.
FLUOROFORO/PROTEINA:
Circa 8,2 μg/mg.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Chihiro Ozawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 39(5), 778-785 (2016-05-07)
Pulmonary emphysema is a disease in which lung alveoli are irreversibly damaged, thus compromising lung function. Our previous study revealed that all-trans-retinoic acid (ATRA) induces the differentiation of human lung alveolar epithelial type 2 progenitor cells and repairs the alveoli
Guangxue Wang et al.
Cell & bioscience, 6, 41-41 (2016-06-14)
Concerted hormone secretion is essential for glucose homeostasis and growth. The oocyte testis gene 1 (Otg1) has limited information in mammals before. Human OTG1 has been identified as an antigen associated with cutaneous T cell lymphoma, while worm Otg1 is
Yasuhiko Bando et al.
Histochemistry and cell biology, 155(4), 439-449 (2021-01-06)
In our previous study, fatty acid-binding protein 5 (FABP5) was expressed in septoclasts with long processes which are considered to resorb uncalcified matrix of the growth plate (GP) cartilage, and no apparent abnormalities were detected in the histo-architecture of the
Jhansi Dyavanapalli et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 319(1), H3-H12 (2020-05-16)
Heart failure (HF) is characterized by autonomic imbalance with sympathetic hyperactivity and loss of parasympathetic tone. Intracardiac ganglia (ICG) neurons represent the final common pathway for vagal innervation of the heart and strongly regulate cardiac functions. This study tests whether
Kevin Wilhelmsen et al.
Innate immunity, 18(4), 602-616 (2011-12-22)
The vascular endothelium is integrally involved in the host response to infection and in organ failure during acute inflammatory disorders such as sepsis. Gram-negative and Gram-positive bacterial lipoproteins circulate in sepsis and can directly activate the endothelium by binding to