ABT266
Anti-Dynein Antibody, HC, cytosolic
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cytoplasmic dynein 1 heavy chain 1, Cytoplasmic dynein heavy chain 1, Dynein heavy chain, cytosolic
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Dync1H1(537748)
human ... DYNC1H1(1778)
mouse ... Dync1H1(13424)
rat ... Dync1H1(29489)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected cytoplasmic dynein heavy chain in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1