ABN466
Anti-NANOS2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Nanos homolog 2, NOS-2, NANOS2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NANOS2(339345)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected NANOS2 in human testis cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NANOS2 in 15 µg of rat brain tissue.
Descrizione del bersaglio
WGK 2