ABE1387
Anti-Nuclear factor 1/C Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Nuclear factor 1 C-type, NF1-C, CCAAT-box-binding transcription factor, CCAAT-box-binding transcription factor, CTF, Nuclear factor I/C, NF-I/C, NFI-C, TGGCA-binding protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFIC(4782)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA): A representative lot of this antibody has been reported to work in EMSA. See Johansson E.M., et al. (2003) and Kannius-Janson, M., et al. (2002).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected NFIC isoforms at ~45-55 kDa in a U251 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1