ABE1317
Anti-phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cyclin-dependent kinase 7, 39 kDa protein kinase, p39 Mo15, CDK-activating kinase 1, Cell division protein kinase 7, Serine/threonine-protein kinase 1, TFIIH basal transcription factor complex kinase subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr170)
Informazioni sul gene
human ... CDK7(1022)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) in HCT116 cell lysate treated with doxorubicin (Larochelle, S., et al. (2012). Nature Struc. Mole. Biol. 19(11):1108-1115).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2