ABC520
Anti-Rab32 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Ras-related protein Rab-32
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rab32(67844)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Rab32 in Melan-A cell lysates (Tamura, K., et al. (2009). MBoC. 20:2900-2908).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Rab32 in B16-f1 cell lysate (Ohbayashi, N., et al. (2012). MBoC. 23:669-678).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rab32 in 10 µg of Melan-A cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1