ABC342
Anti-KPNA2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Karyopherin alpha nucleoprotein interactor 2, Importin alpha2, IPOA1, RAG cohort protein 1, QIP2, Karyopherin subunit alpha-2, SRP1-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KPNA2(3838)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected KPNA2 in 15 µg of rat heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat heart tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2