AB2953
Anti-ATG3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
ATG3 autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), APG3 autophagy 3-like (S. cerevisiae), autophagy-related protein 3, autophagy Apg3p/Aut1p-like, APG3 autophagy 3-like, Protein PC3-96
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATG3(64422)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected ATG3 in 10 µg of HL-60 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HL-60 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1