AB10424
Anti-Phospho-Bad (Ser99) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
BCL-X/BCL-2 binding protein, BCL2-antagonist of cell death protein, BCL2-associated agonist of cell death, BCL2-binding component 6, BCL2-binding protein, Bcl-2-binding component 6, Bcl-2-like 8 protein, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer99)
Informazioni sul gene
human ... BAD(572)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Western Blot : HL60 lysates.
WGK 2