Key Documents
8.22019
Sigma-Aldrich
2,4′-Dibromoacetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4′-Dibromoacetophenone, p-Bromophenacyl bromide
About This Item
Formula condensata:
4-BrC6H4COCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-783-6
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
107-110 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2