Documenti fondamentali
8.21017
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
Diphenyl sulfide, Phenyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352113
Numero indice EU:
205-371-4
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
544 mg/kg LD50, oral (Rat)
12543 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
296 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-40 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup