Key Documents
8.20948
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4,4′-Oxydianiline, Bis(p-aminophenyl) ether
About This Item
Formula condensata:
4-(NH2)C6H4OC6H4-4-(NH2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-977-0
Tensione di vapore
90 hPa ( 20 °C)
Punto di fusione
191.5 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point 219 °C
Solubilità
practically insoluble 0.048 g/L
Densità
1.315 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 189 °C
Melting range (upper value): ≤ 192 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
426.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
219 °C - closed cup