Documenti
8.20308
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt
≥97%
Sinonimo/i:
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt, PCMB
About This Item
Formula condensata:
4-(HOHg)C6H4COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
205-340-5
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;;+1;/p-1
BERBQUNVJGVZCX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (ex Hg): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3