Documenti
8.08332
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-toluenesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl 4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3)C6H4SO3C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
201-276-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.6 hPa ( 14 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
500 °C
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. eboll.
221 °C/1013 hPa
Punto di fusione
30-32 °C
Temp. transizione
flash point 158 °C
Densità
1.174 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
316.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
158 °C - closed cup