Documenti fondamentali
8.06169
Sigma-Aldrich
N-Methylformanilide
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Methylformanilide, Formic acid N-methylanilide
Scegli un formato
250 ML
CHF 73.80
CHF 73.80
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 73.80
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
202-262-3
NACRES:
NA.22
CHF 73.80
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
2.66 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
pH
3.5-5.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
P. ebollizione
243-244 °C/1013 hPa
Punto di fusione
8-13 °C
Temp. transizione
flash point 126 °C
Densità
1.095 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C)(c1ccccc1)C=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.094 - 1.096
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup