Documenti
8.01815
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyl bromide, α-Bromotoluene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
202-847-3
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
P. eboll.
198 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-4 °C
Temp. transizione
flash point 87 °C
Densità
1.44 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.437 - 1.440
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.