5.38339
HuR-ARE Interaction Inhibitor, CMLD-2
Sinonimo/i:
HuR-ARE Interaction Inhibitor, CMLD-2, 5,7-dimethoxy-8-(1-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)-4-phenyl-2H-chromen-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
HuR
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3