5.38005
BHPI
Sinonimo/i:
BHPI, 3,3- bis(4-Hydroxyphenyl)-7-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Estrogen Receptor α Inhibitor, 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-7-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Estrogen Receptor α Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C2C(=CC=C1)C(C(=O)N2)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)O
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
ERα
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3