528116
PI 3-Kα Inhibitor VIII
The PI 3-Kα Inhibitor VIII controls the biological activity of PI 3-Kα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PI 3-Kα Inhibitor VIII, N-((1E)-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene)-Nʹ-methyl-Nʹʹ-(2-methyl-5-nitrobenzene)sulfonohydrazide, HCl, PIK-75, PI 3-K Inhibitor VIII
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H14BrN5O4S.ClH/c1-11-3-5-13(22(23)24)7-15(11)27(25,26)20(2)19-9-14-8-18-16-6-4-12(17)10-21(14)16;/h3-10H,1-2H3;1H/b19-9+;
VOUDEIAYNKZQKM-MYHMWQFYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hayakawa, M., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem.15, 5837.
Knight, Z.A., et al. 2007. Cell125, 733.
WGK 1