Documenti fondamentali
4.90220
Sigma-Aldrich
Cetylaminhydrofluoride
for synthesis
Sinonimo/i:
Cetylaminhydrofluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H36FN
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.46
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
221-588-7
Livello qualitativo
pH
6.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
122-125 °C
Solubilità
0.4 g/L
Densità bulk
230 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H35N.FH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17;/h2-17H2,1H3;1H
KMXTYZBQPJXGNK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Assay (HClO₄): 98 - 102 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Fluoride (F): 7.1 - 7.4 %
Methanol: ≤ 0.3 %
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3