Documenti fondamentali
251406
Sigma-Aldrich
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor III
AS057278
Sinonimo/i:
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid, AS057278, MPC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.28
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Punto di fusione
236-240 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(5(8)9)7-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3