234192-M
Anti-Collagen Type VII Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, marmoset
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL7A1(1294)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunofluorescence (1:200)
Immunoprecipitation (1:40-1:100)
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hashimoto, T., et al. 1996. Br. J. Dermatol. 134, 336.
Yasaka, N., et al. 1994. J. Dermatol. Sci. 7, 136.
WGK 1
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.