220491
Chk2 Inhibitor II
InSolution, ≥95%
Sinonimo/i:
InSolution Chk2 Inhibitor II, 2-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamide
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H14ClN3O2/c21-14-4-8-16(9-5-14)26-15-6-1-12(2-7-15)20-23-17-10-3-13(19(22)25)11-18(17)24-20/h1-11H,(H2,22,25)(H,23,24)
UXGJAOIJSROTTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)