208912
Anti-Calreticulin Mouse mAb (FMC75)
liquid, clone FMC75, Calbiochem®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FMC75, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, monkey
Non deve reagire con
rat, E. coli, canine, hamster, salmon, bovine, mouse, guinea pig
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (0.5 µg/ml, colorimetric; see application references)
Immunocytochemistry (see application references)
Immunohistochemistry (see application references)
Flow Cytometry (see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Human Molt 4, MCF-7, HeLa, K562, A431, Jurkat, Hs67, Hs198 cells, or monkey Vero cells
Altre note
Jethmalani, S.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23603.
Smith, M.J., and Koch, G.L.E. 1989. EMBO J.8, 3581.
WGK 1