203996
N-Butyldeoxynojirimycin, Hydrochloride
A non-hormonal, alkylated iminosugar that acts as a transition state analog inhibitor of ceramide-specific glycosyltransferases and ER α-glucosidases I and II.
Sinonimo/i:
N-Butyldeoxynojirimycin, Hydrochloride, NB-DNJ, HCl, N-Butyl-DNJ, HCl
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9-,10-/m1/s1
UQRORFVVSGFNRO-UTINFBMNSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Ceramide-specific glycosyltransferases
Confezionamento
Attenzione
Altre note
van der Spoel, A.C., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 17173.
Platt, F.M., et al. 1997. Science276, 428.
Block, T.M., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 2235.
Platt, F.M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 8362.
WGK 3