Key Documents
1.93642
Supelco
Sodium disulfite
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sodium disulfite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
1.93642.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1