Documenti fondamentali
1.93287
Supelco
Lithium chloride
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Lithium chloride
About This Item
Formula condensata:
LiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
42.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
ACS reagent
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
1.93287.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1