Documenti fondamentali
1.50581
Supelco
LiChrospher® RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 590.00
CHF 590.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
CHF 590.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
CHF 590.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Nome del prodotto
LiChrospher® RP-8 endcapped (5µm) Hibar® RT 100-4.6, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped
Parametri
400 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC column
LiChrospher® RP-8 endcapped is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 endcapped reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a Hibar 100-4.6 HPLC column. For mounting of a LiChroCART 4-4 guard column, the guard column holder 1.51487 has to be used.
Risultati analitici
Pressure: ≤ 45 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.8 - 2.0
Note legali
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany