Documenti
12-547
Sigma-Aldrich
JAK3tide
JAK3tide primarily used in Kinase Assays.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Qualità
Routinely evaluated as a substrate using JAK3, active (14-629)
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1