Documenti
1.07741
Supelco
Gel di silice
for thin-layer chromatography
Sinonimo/i:
Silica gel
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
231-545-4
Materiali
plastic support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Caratteristiche
binder: no
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 1 kg
bottle of
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Dimensione particelle
5-40 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Densità bulk
200‑800 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1 plastic bottle of 1 liter
Risultati analitici
pH-value (10% suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02%
Particle size: 90% <55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure Silica gel before additive addtition.