1.06301
CellPrime® rTrypsin
recombinant Trypsin (powder)
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
CellPrime® rTrypsin, Parenzyme
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
10 g/L
Densità bulk
200 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Note legali
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
La produzione dei vaccini virali è complessa e non riconducibile a un modello standardizzato. Infatti, ogni processo per la produzione di un vaccino virale deve essere commisurato a forma, dimensioni, natura, comportamento chimico-fisico, stabilità e specificità della cellula ospite del virus. Scoprite tutto sulla tecnologia di questa essenziale piattaforma e come la competenza, rafforzata dalla collaborazione, può superare tutte le criticità produttive.
Tailored viral vaccine manufacturing addresses virus-specific challenges through collaboration.