1.01813
Silicate (Silicic Acid) Test
photometric, 0.5-500.0 μg/L (SiO2), 0.12-116.85 μg/L (Si), Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 100 tests
sufficient for 900 tests (depending on package size)
Analiti specifici
silicate
Campo di misura
0.12-116.85 μg/L (Si)
0.2-233.7 μg/L (Si)
0.25-250.00 μg/L (SiO2)
0.5-500.0 μg/L (SiO2)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100 (plus)
for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
Metodo di rivelazione
photometric (Silicomolybdenum blue)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
The method is analogous to APHA 4500-SiO2 D+E, ASTM D859-10, and DIN 38405-21.
This Spectroquant® Silicate Reagent Test allows the accurate quantification of silicate (silicic acid) in aqueous samples.
Method applied: In sulfuric solution silicate ions react with molybdate ions to form a yellow heteropoly acid which is reduced to silicomolybdenum blue. This dye is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Protocolli
Il funzionamento efficiente degli impianti e delle attrezzature industriali costituisce una delle condizioni essenziali per poter condurre le proprie produttive in maniera profittevole. Un problema evitabile consiste nella formazione indesiderata di depositi, ovvero incrostazioni, nelle tubazioni, nelle caldaie e nelle turbine, la cui causa principale sono i silicati. Un’analisi rapida e sensibile può permettere di tenere sotto controllo di questo tipo di inconveniente.
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
Contenuto correlato
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.