Documenti
07-091
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Pin1
Upstate®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBL5(59286)
Descrizione generale
Pin1 è una peptidil-prolil isomerasi (PPI) che riconosce i residui di Ser o Thr fosforilati se seguiti da Pro (S/T-P). L'isomerizzazione dei residui di Ser o Thr fosforilati può alterare la conformazione della proteina e, di conseguenza, modificarne l'attività. Pin1 è sovraespresso in molti tumori al seno ed è stato dimostrato essere responsabile della modificazione di numerose proteine tra cui p53,
NF-κB, c-Jun, ciclina D1, e β-catenina.
Specificità
Pin1
Immunogeno
Pin-1 umana full-lenght con tag di istidina.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-Pin1 è un anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità per il rilevamento di Pin1, è stato validato in IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Qualità
Testato regolarmente mediante immunoblot su lisati RIPA di cellule 3T3/A31 di topo.
Descrizione del bersaglio
18kDa
Stato fisico
Composizione: 100 µg di IgG di coniglio purificate con proteina A in 100 L di tampone fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azoturo di sodio 0,07% e glicerolo 30%. Liquido a -20 °C.
Cromatografia con proteina A
Formato: purificata
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Risultati analitici
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-305, lisato di cellule 3T3/A31. Aggiungere 2,5 μL di 2-mercaptoetanolo/100 μL di lisato e bollire per 5 minuti per ottenere una preparazione ridotta. Caricare 20 μg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yuansheng Wu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 4196482-4196482 (2020-08-11)
Diabetic Apoe-/- mice induced by streptozotocin were treated with vehicle, the Pin1 inhibitor juglone, or the BRD4 inhibitor JQ1 for 3 weeks. VSMCs were pretreated with juglone, JQ1, or vehicle for 45 min, and then exposed to high glucose for 48 h.
Lucía Barbier-Torres et al.
Nature communications, 13(1), 557-557 (2022-01-30)
MATα1 catalyzes the synthesis of S-adenosylmethionine, the principal biological methyl donor. Lower MATα1 activity and mitochondrial dysfunction occur in alcohol-associated liver disease. Besides cytosol and nucleus, MATα1 also targets the mitochondria of hepatocytes to regulate their function. Here, we show
K P Lu et al.
Nature, 380(6574), 544-547 (1996-04-11)
The NIMA kinase is essential for progression through mitosis in Aspergillus nidulans, and there is evidence for a similar pathway in other eukaryotic cells. Here we describe the human protein Pin1, a peptidyl-prolyl cis/trans isomerase (PPIase) that interacts with NIMA.
Y Liao et al.
Oncogene, 28(26), 2436-2445 (2009-05-19)
The serine/threonine protein kinase B (PKB, also known as Akt) plays a pivotal role in diverse cellular functions. Elevated expression of activated Akt has been detected in a wide variety of human cancers; however, the mechanism of Akt protein stability
Shao-Yong Chen et al.
Molecular and cellular biology, 26(3), 929-939 (2006-01-24)
Androgen receptor (AR) interacts with beta-catenin and can suppress its coactivation of T cell factor 4 (Tcf4) in prostate cancer (PCa) cells. Pin1 is a peptidyl-prolyl cis/trans isomerase that stabilizes beta-catenin by inhibiting its binding to the adenomatous polyposis coli