07-030-AF488
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
H3K4me2, H3.3B, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 dimethylated, Histone H3, Lys4 dimethylated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
Tetrahymena sp., human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys4)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antiserum (Cat. No. 07-030) is shown to be suitable also for dot blot, chromatin immunoprecipitation (ChIP), ChIP-seq, immunocytochemistry, immunofluorescence, and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected nuclear histone H3 Lys4 dimethylation in HepG2 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2