05-733
Anti-SETA/CIN85/Ruk/SH3KBPI Antibody, clone 84
clone 84, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
84, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH3KBP1(30011)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
WGK 1