Documenti fondamentali
MAT842227139
Matrix Scientific
3-{[4-(2-Phenylethoxy)benzoyl]amino}benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.4
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-phenethoxybenzamido)benzoic acid
Inchi Code
1S/C22H19NO4/c24-21(23-19-8-4-7-18(15-19)22(25)26)17-9-11-20(12-10-17)27-14-13-16-5-2-1-3-6-16/h1-12,15H,13-14H2,(H,23,24)(H,25,26)
InChI
XRSIHUCLRXODSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/177685.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/177685.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)