MAT491657041
Matrix Scientific
2-Chloro-6-methylpyridine 1-oxide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-6-methylpyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c1-5-3-2-4-6(7)8(5)9/h2-4H,1H3
InChI
JNSSVMGPTZYYIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/150361.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/150361.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)