MAT490083004
Matrix Scientific
Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate
Scegli un formato
SKU del venditore: 002412-1G
CHF 112.33
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 002412-1G
CHF 112.33
P. ebollizione
95
Densità
1.237
Iupac Name
methyl (2E)-4,4,4-trifluoro-2-butenoate
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c1-10-4(9)2-3-5(6,7)8/h2-3H,1H3
InChI
DMMZYYLXAGRBDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Flash Point
Boiling point
Densità
MSDS
https://www.matrixscientific.com/002412.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)