MAT447398287
Matrix Scientific
2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-amino-4-(trifluoromethyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6F3NO.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
InChI
VAZNZJHMENXJKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/084798.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/084798.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)