Documenti fondamentali
MAT428501238
Matrix Scientific
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.58
Numero MDL:
Iupac Name
(6-chloro-2,3-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4ClF2N/c9-6-1-2-7(10)8(11)5(6)3-4-12/h1-2H,3H2
InChI
DZNGMYTZQJRVAF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/117759.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/117759.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)