Documenti fondamentali
MAT424017031
Matrix Scientific
4-Ethyl-4'-methoxybenzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 429.83
2 G
CHF 699.64
SKU del venditore: 103355-1G
CHF 429.83
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 429.83
2 G
CHF 699.64
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.3
Numero MDL:
SKU del venditore: 103355-1G
CHF 429.83
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
51-54
Iupac Name
(4-ethylphenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H16O2/c1-3-12-4-6-13(7-5-12)16(17)14-8-10-15(18-2)11-9-14/h4-11H,3H2,1-2H3
InChI
SFHFSYOQXXNZCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103355.html
Melting Point
51-54
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103355.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)