Documenti fondamentali
MAT370170164
Matrix Scientific
4'-Methyl-[1,4']bipiperidinyl dihydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 536.82
SKU del venditore: 072013-1G
CHF 536.82
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 536.82
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.23
Numero MDL:
SKU del venditore: 072013-1G
CHF 536.82
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4'-methyl-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c1-11(5-7-12-8-6-11)13-9-3-2-4-10-13;;/h12H,2-10H2,1H3;2*1H
InChI
YWAPNCGBIUSKMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/072013.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/072013.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)