Documenti fondamentali
MAT369262944
Matrix Scientific
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.14
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7F2N/c1-7(8,9)6-2-4-10-5-3-6/h2-5H,1H3
InChI
IEUYVLHLIXKLHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/071514.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/071514.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)