Documenti fondamentali
MAT364047689
Matrix Scientific
1-Benzyl-piperazine-2-carboxylic acid methylamide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-benzyl-N-methyl-2-piperazinecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3O.2ClH/c1-14-13(17)12-9-15-7-8-16(12)10-11-5-3-2-4-6-11;;/h2-6,12,15H,7-10H2,1H3,(H,14,17);2*1H
InChI
FMIDYDDGZJPDAS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/067977.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/067977.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)