Documenti fondamentali
MAT364047640
Matrix Scientific
2-(3-Pyridin-4-yl-propyl)-azetidine-2-carboxylic acid amide
Scegli un formato
250 MG
CHF 542.64
500 MG
CHF 810.12
SKU del venditore: 067928-250MG
CHF 542.64
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 542.64
500 MG
CHF 810.12
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.29
Numero MDL:
SKU del venditore: 067928-250MG
CHF 542.64
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[3-(4-pyridinyl)propyl]-2-azetidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c13-11(16)12(6-9-15-12)5-1-2-10-3-7-14-8-4-10/h3-4,7-8,15H,1-2,5-6,9H2,(H2,13,16)
InChI
IKWIENIHTCEUQC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/067928.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/067928.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)