MAT333116583
Matrix Scientific
(1-Cyclohexylpyrrolidin-3-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
(1-cyclohexyl-3-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H21NO/c13-9-10-6-7-12(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h10-11,13H,1-9H2
InChI
UQWOCKWHWBXITR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061403.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061403.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)