Documenti fondamentali
MAT321761347
Matrix Scientific
8-Isopropyl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.84
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
8-isopropyl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H22N2.ClH/c1-11(2)12-6-7-16-14(10-12)13-4-3-5-15-17(13)19(16)9-8-18-15;/h6-7,10-11,15,18H,3-5,8-9H2,1-2H3;1H
InChI
YBRMARXUDVZLBX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059709.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059709.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)