Documenti fondamentali
MAT321761313
Matrix Scientific
Sodium 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)-benzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.29
Numero MDL:
Iupac Name
sodium (4-aminophenylsulfonyl)(6-methoxypyridazin-3-yl)amide
Inchi Code
1S/C11H11N4O3S.Na/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
InChI
UMKFIJKKXUZOJY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059759.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059759.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)