Documenti fondamentali
MAT321702316
Matrix Scientific
{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]pyridin-3-yl}methylamine dihydrochloride
Scegli un formato
500 MG
CHF 353.07
SKU del venditore: 027572-500MG
CHF 353.07
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 353.07
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.16
Numero MDL:
SKU del venditore: 027572-500MG
CHF 353.07
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinyl}methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11F3N2O.2ClH/c14-13(15,16)10-4-1-5-11(7-10)19-12-9(8-17)3-2-6-18-12;;/h1-7H,8,17H2;2*1H
InChI
QVGSHACNNMNKFX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027572.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027572.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)