Documenti fondamentali
MAT309668358
Matrix Scientific
2-Phenoxy-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.28
Numero MDL:
Iupac Name
2-phenoxy-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c15-13(14-9-12-7-4-8-16-12)10-17-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-10H2,(H,14,15)
InChI
TZSZZYGHGXEJTC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058401.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058401.html